CAS RN 535-34-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D, L-Cistitionina, TRC
CAS: 535-34-2 Fórmula molecular: C7 H14 N2 O4 S Peso molecular (g/mol): 222.26 Sinónimo: S-(2-Amino-2-carboxyethyl)-homocysteine,DL-Allocystathionine Nombre IUPAC: Ácido 2-amino-4-(2-amino-2-carboxi-etil)sulfanil-butanoico SMILES: NC(CCSCC(N)C(=O)O)C(=O)O