accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NHOO

CAS RN 5345-47-1

IUPAC Nombre: 2-aminopyridine-3-carboxylic acid
Sinónimos: 2-aminopyridine-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 138.13
Fórmula molecular: C6H6N2O2
InChi Key: KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC=CC=C1C(O)=O
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)