CAS RN 53439-91-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Fenilacetil Carbinol, TRC
CAS: 53439-91-1 Fórmula molecular: C9 H10 O2 Peso molecular (g/mol): 150.17 Sinónimo: 2-Propanone, 1-hydroxy-1-phenyl-, (S)-,(1S)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone,(+)-Phenylacetyl carbinol,(S)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone,(S)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone,(S)-Phenylacetyl carbinol,L-Phenylacetylcarbinol,(S)-1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one Nombre IUPAC: (1S)-1-hidroxi-1-fenilpropano-2-una SMILES: CC(=O)[C@@H](O)c1ccccc1