CAS RN 534-82-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 4-Hidroxi-3-metoxifenileno Glicol, TRC
CAS: 534-82-7 Fórmula molecular: C9H12O4 Peso molecular (g/mol): 184.19 Nombre IUPAC: 1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)etanol-1,2-diol SMILES: COc1cc(ccc1O)C(O)CO