CAS RN 53357-31-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2Beta,3Alfa,5Alfa,16Beta,17Beta)-2,16-Di-(1-piperidinil)androstano-3,17-diol 3-acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2Beta,3Alfa,5Alfa,16Beta,17Beta)-2,16-Di-(1-piperidinil)androstano-3,17-diol 3-acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.