accessibility menu, dialog, popup

UserName

FOFOH

CAS RN 532967-21-8

IUPAC Nombre: 2,6-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Sinónimos: 2,6-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 158.1
Fórmula molecular: C7H4F2O2
InChi Key: ROAQMGJHSNIROA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC(F)=C(C=O)C(F)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados