CAS RN 53243-58-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-Dibenziloxifosfanilacético, TRC
CAS: 53243-58-6 Fórmula molecular: C16H17O5P Peso molecular (g/mol): 320.28 Nombre IUPAC: Ácido 2-bis(fenilmetoxi)fosforilacético SMILES: OC(=O)CP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2