CAS RN 53234-55-2
IUPAC Nombre:
5-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Sinónimos:
5-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol):
148.12
Fórmula molecular:
C7H4N2O2
InChi Key:
HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=NC=C(C=C1)C#N
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 5-cianopiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 53234-55-2 Fórmula molecular: C7H4N2O2 Peso molecular (g/mol): 148.12 Número MDL: MFCD09152775 Clave InChI: HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 5-cyanopicolinic acid,5-cyano-2-pyridinecarboxylic acid,2-pyridinecarboxylic acid, 5-cyano,5-cyano-2-pyridincarboxylic acid,5-cyanopicolinicacid,5-cyano-picolinic acid,pubchem16740,acmc-1cubt,5-cyano-2-picolinic acid,5-cyano-2-pyridine carboxylic acid PubChem CID: 12400734 Nombre IUPAC: 5-cyanopyridine-2-carboxylic acid SMILES: OC(=O)C1=NC=C(C=C1)C#N