CAS RN 5323-65-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-cloro-4-(tert-pentil)fenol, TRC
CAS: 5323-65-9 Fórmula molecular: C11H15OCl Peso molecular (g/mol): 198.68 Nombre IUPAC: 2-cloro-4-(2-metilbutan-2-il)fenol SMILES: CCC(C)(C)c1ccc(O)c(Cl)c1