accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHOOOHOOHO

CAS RN 53159-92-5

IUPAC Nombre: cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid
Sinónimos: cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 232.14
Fórmula molecular: C8H8O8
InChi Key: CURBACXRQKTCKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1C(C(C1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados