CAS RN 531500-48-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(6S,12bR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-il)-2,3,7,12b-tetrahidro-2-metil-pirazino[1',2':1,5]pirrolo[3,4-b]quinolina-1,4,12(6H)-triona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(6S,12bR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-il)-2,3,7,12b-tetrahidro-2-metil-pirazino[1',2':1,5]pirrolo[3,4-b]quinolina-1,4,12(6H)-triona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.