accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3C(R)(R)(S)CH3(R)O(S)CH3(S)HO(S)CH3O(R)CH3(S)O(R)O(S)(S)CH3O(R)(R)OHCH3(S)CH3O(R)OH(R)CH3(S)H3COHO

CAS RN 53003-10-4

IUPAC Nombre: sodium (2R)-2-[(2R,5S,6R)-6-[(2S,3S,4S,6R)-6-[(2S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-2-[(2R,5R,6S)-5-ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-15-hydroxy-2,10,12-trimethyl-1,6,8-trioxadispiro[4.1.5⁷.3⁵]pentadec-13-en-9-yl]-3-hydroxy-4-methyl-5-oxooctan-2-yl]-5-methyloxan-2-yl]butanoic acid
Sinónimos: salinomycin
Peso molecular (g/mol): 774
Fórmula molecular: C42H70NaO11
InChi Key: YPZYGIQXBGHDBH-UZHRAPRISA-N
SMILES: [Na+].CC[C@H]([C@H]1CC[C@H](C)[C@@H](O1)[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](CC)[C@H]1O[C@@]2(O[C@@]3(CC[C@](C)(O3)[C@H]3CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O3)[C@H](O)C=C2)[C@H](C)C[C@@H]1C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados