accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO(R)NHOClCl(R)HONOO

CAS RN 530-43-8

IUPAC Nombre: (2R,3R)-2-(2,2-dichloroacetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl hexadecanoate
Sinónimos: chloramphenicol palmitate detreopal chloramphenicol monopalmitate chloromycetin palmitate quemicetina cap-palmitate
Peso molecular (g/mol): 561.54
Fórmula molecular: C27H42Cl2N2O6
InChi Key: PXKHGMGELZGJQE-ILBGXUMGSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados