CAS RN 52980-28-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,4-Dihidro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Éster Etílico, TRC
CAS: 52980-28-6 Fórmula molecular: C12H11NO3 Peso molecular (g/mol): 217.22 Sinónimo: 3-Ethoxycarbonyl-4(1H)-quinolone,4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester,Ethyl 1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate,Ethyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate SMILES: CCOC(=O)C1=CNc2ccccc2C1=O