CAS RN 529-33-9
IUPAC Nombre:
1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Sinónimos:
tetrahydronaphthalenol
Peso molecular (g/mol):
148.21
Fórmula molecular:
C10H12O
InChi Key:
JAAJQSRLGAYGKZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC1CCCC2=CC=CC=C12
1
–
4
de
4
resultados
1
1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.