CAS RN 52836-31-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-(Dicloroacetil)-2,2,5-trimetiloxazolidina, TRC
CAS: 52836-31-4 Fórmula molecular: C8 H13 Cl2 N O2 Peso molecular (g/mol): 226.1 Sinónimo: Oxazolidine, 3-(dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyl- (9CI),2,2-Dichloro-1-(2,2,5-trimethyl-3-oxazolidinyl)ethanone,2,2,5-Trimethyl-3-(dichloroacetyl)-1,3-oxazolidine,2,2,5-Trimethyl-3-(dichloroacetyl)oxazolidine,R 29148 Nombre IUPAC: 2,2-dicloro-1-(2,2,5-trimetil-1,3-oxazolidina-3-il)etanola SMILES: CC1CN(C(=O)C(Cl)Cl)C(C)(C)O1