CAS RN 52691-91-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fitonadiona trans Epoxy (contiene hasta un 20% de isómero cis), TRC
CAS: 52691-91-5 Fórmula molecular: C31 H46 O3 Peso molecular (g/mol): 466.7 Sinónimo: Phytonadione trans Epoxy (contains up to 20% cis isomer);Phylloquinone Epoxide,2-Methyl-3-((3-methyl-3-(4,8,12-trimethyltridecyl)oxiran-2-yl)methyl)naphthalene-1,4-dione Nombre IUPAC: 2-metil-3-[[3-metil-3-[(4S,8S)-4,8,12-trimetiltridecil]oxaran-2-il]metil]naftaleno-1,4-dione SMILES: CC(C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC1(C)OC1CC2=C(C)C(=O)c3ccccc3C2=O