accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClPdH3CPH3CP

CAS RN 52611-08-2

IUPAC Nombre: palladium(2+) bis(methyldiphenylphosphane) dichloride
Sinónimos: palladium(2+) bis(methyldiphenylphosphane) dichloride
Peso molecular (g/mol): 577.76
Fórmula molecular: C26H26Cl2P2Pd
InChi Key: GTSFBKGHQLDFHU-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Pd++].CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados