CAS RN 52549-17-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Pranoprofeno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Pranoprofen, MedChemExpress
MedChemExpress Pranoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory agent (NSAID) for the research of keratitis or other ophthalmology diseases. Pranoprofen inhibit COX-1 and COX-2 enzymes, thus blocking arachidonic acid converted to eicosanoids and reducing prostaglandins synthesis.