accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 52479-85-3

IUPAC Nombre: 4-(3,4,5-trihydroxybenzoyl)benzene-1,2,3-triol
Sinónimos: exifone
Peso molecular (g/mol): 278.22
Fórmula molecular: C13H10O7
InChi Key: XEDWWPGWIXPVRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C(=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)C(O)=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados