accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3N(R)(S)NH2(S)OHOOHNO

CAS RN 52450-18-7

IUPAC Nombre: 1-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Sinónimos: 1-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-3H-pyrimidine-2,4-dione
Peso molecular (g/mol): 241.25
Fórmula molecular: C10H15N3O4
InChi Key: ADVCGXWUUOVPPB-XLPZGREQSA-N
SMILES: CC1=CN([C@H]2C[C@H](N)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados