CAS RN 52395-03-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Cloro1,4-dihidro-1-metil-4-fenil-4-quinazolinol, TRC
CAS: 52395-03-6 Fórmula molecular: C15 H13 Cl N2 O Peso molecular (g/mol): 272.73 Sinónimo: 6-Chloro-1,4-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-4-phenylquinazoline,6-chloro-1,4-dihydro-1-methyl-4-phenylquinazolin-4-ol Nombre IUPAC: 6-cloro-1-metil-4-fenilquinazolina-4-ol SMILES: CN1C=NC(O)(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13