CAS RN 52372-86-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Paracetamol 3-(N-Acetil-L-Cisteína-S-Ilo), TRC
CAS: 52372-86-8 Fórmula molecular: C13H16N2O5S Peso molecular (g/mol): 312.34 Sinónimo: N-Acetyl-S-[5-(acetylamino)-2-hydroxyphenyl]-L-Cysteine,PCM-M,3-[(5-Acetamido-2-Hydroxyphenyl)thio]-N-Acetylalanine,Acetaminophen Mercapturate,N-Acetyl-2-(N-Acetyl-L-Cysteinyl)-4-Aminophenol SMILES: OC1=C(SC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O)C=C(NC(C)=O)C=C1