CAS RN 52218-19-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Metoxi-2', 4', 6', 4-tetrahidroxicalcona (>80%), TRC
CAS: 52218-19-6 Fórmula molecular: C16H14O6 Peso molecular (g/mol): 302.28 Sinónimo: 2',4,4',6'-Tetrahydroxy-3-methoxychalcone,3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-2-propen-1-one Nombre IUPAC: 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)prop-2-en-1-one SMILES: COc1cc(C=CC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)ccc1O