accessibility menu, dialog, popup

UserName

O(S)OONH2HCl

CAS RN 52142-01-5

IUPAC Nombre: benzyl 2-amino-3-[4-(benzyloxy)phenyl]propanoate hydrochloride
Sinónimos: benzyl 2-amino-3-[4-(benzyloxy)phenyl]propanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 397.9
Fórmula molecular: C23H24ClNO3
InChi Key: DYLKTBYVTWFYGQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.NC(CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados