CAS RN 521284-22-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-2-((4-Aminofenetil)amino)-1-feniletanol Clorhidrato, TRC
CAS: 521284-22-0 Fórmula molecular: C16H21ClN2O Peso molecular (g/mol): 292.8 Sinónimo: (αR)-[[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]methyl]-benzenemethanol Monohydrochloride