CAS RN 5209-33-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Cloroacenafteno >90%, TRC
CAS: 5209-33-6 Fórmula molecular: C12H9Cl Peso molecular (g/mol): 188.65 Sinónimo: 5-Chloro-1,2-dihydroacenaphthylene,NSC 128529 Nombre IUPAC: 5-cloro-1,2-dihidroacenaftileno SMILES: Clc1ccc2CCc3cccc1c23