accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOH

CAS RN 52079-23-9

IUPAC Nombre: 3-hydroxyoxolan-2-one
Sinónimos: 3-hydroxyoxolan-2-one
Peso molecular (g/mol): 102.09
Fórmula molecular: C4H6O3
InChi Key: FWIBCWKHNZBDLS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC1CCOC1=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados