CAS RN 520-32-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)-5,6-dihidro-4H-cromen-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)-5,6-dihidro-4H-cromen-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)-5,6-dihidro-4H-cromen-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.