accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOO(R)OH(S)(S)O(R)H3C(S)(S)OH(S)H3C

CAS RN 52-21-1

IUPAC Nombre: 2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
Sinónimos: prednisolone acetate flo-pred omnipred predicort prenema meticortelone acetate pricortin supercortyl deltilen durapred
Peso molecular (g/mol): 402.49
Fórmula molecular: C23H30O6
InChi Key: LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
SMILES: CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (2)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)