CAS RN 51987-99-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(1,3,4-Tiadiazol)nicotinamida, TRC
CAS: 51987-99-6 Fórmula molecular: C8H6N4OS Peso molecular (g/mol): 206.22 Sinónimo: N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)pyridine-3-carboxamide,N-(1,3,4-Thiadiazolyl)-m-nicotinamide; SMILES: O=C(NC1=NN=CS1)C2=CC=CN=C2