CAS RN 51938-11-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Hidroxi clorpromazina clorhidrato, TRC
CAS: 51938-11-5 Fórmula molecular: C17 H19 Cl N2 O S . HCl Peso molecular (g/mol): 371.33 Sinónimo: 8-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-3-ol Hydrochloride,8-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-3-ol Hydrochloride,7-Hydroxy-2-chloropromazine,7-Hydroxychlorpromazine Hydrochloride,NSC 131053 Hydrochloride,Chlorpromazine 7-Hydroxy Impurity Nombre IUPAC: 8-cloro-10-[3-(dimetilamino)propil]fenotiazina-3-ol; Cloruro SMILES: ClC(C=C1)=CC2=C1SC(C=C(O)C=C3)=C3N2CCCN(C)C.Cl