CAS RN 518048-02-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-des(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)carbonil-N-Cbz-raltegravir, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-des(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)carbonil-N-Cbz-raltegravir, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-des(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)carbonil-N-Cbz-raltegravir, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.