accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaOOOO

CAS RN 518-51-4

IUPAC Nombre: disodium 4-[1-(4-oxidophenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]benzen-1-olate
Sinónimos: phenolphthalein sodium
Peso molecular (g/mol): 362.29
Fórmula molecular: C20H12Na2O4
InChi Key: GCZXTTJWUAJLNQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C([O-])C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados