accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO(S)NH3COCH3OCH3O(S)ONCH3OCH3

CAS RN 518-34-3

IUPAC Nombre: (1S,14S)-9,20,21,25-tetramethoxy-15,30-dimethyl-7,23-dioxa-15,30-diazaheptacyclo[22.6.2.2³,⁶.1⁸,¹².1¹⁴,¹⁸.0²⁷,³¹.0²²,³³]hexatriaconta-3,5,8(34),9,11,18,20,22(33),24(32),25,27(31),35-dodecaene
Sinónimos: tetrandrine tetrandrine, (1'β)- DL-tetrandrine tetrandrin (S,S)-tetrandrine isotetrandrine tetrandrine, (1'β)-isomer (+)-tetrandrine tetradrine D-tetrandrine
Peso molecular (g/mol): 622.76
Fórmula molecular: C38H42N2O6
InChi Key: WVTKBKWTSCPRNU-KYJUHHDHSA-N
SMILES: COC1=CC=C2C[C@@H]3N(C)CCC4=CC(OC)=C(OC)C(OC5=CC6=C(CCN(C)[C@H]6CC6=CC=C(OC1=C2)C=C6)C=C5OC)=C34
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)