CAS RN 51568-18-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Succinilacetona, TRC
CAS: 51568-18-4 Fórmula molecular: C7 H10 O4 Peso molecular (g/mol): 158.1519 Nombre IUPAC: Ácido 4,6-dioheptanoico SMILES: CC(=O)CC(=O)CCC(=O)O
2
4,6-Dioxoheptanoic acid, MedChemExpress
MedChemExpress 4,6-Dioxoheptanoic acid is a potent inhibitor of heme biosynthesis.