CAS RN 51534-37-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2E)-Octacénico (>90%), TRC
CAS: 51534-37-3 Fórmula molecular: C18 H34 O Peso molecular (g/mol): 266.46 Sinónimo: Koiganal I,trans-2-Octadecenal,(E)-2-Octadecenal; Nombre IUPAC: (E)-octadec-2-enal SMILES: CCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C=O