accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3N(E)

CAS RN 5146-66-7

IUPAC Nombre: (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile
Sinónimos: (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile
Peso molecular (g/mol): 149.24
Fórmula molecular: C10H15N
InChi Key: HLCSDJLATUNSSI-JXMROGBWSA-N
SMILES: CC(C)=CCC\C(C)=C\C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados