accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNNN

CAS RN 51449-86-6

IUPAC Nombre: 5-(2-methylphenyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-1-ide
Sinónimos: 5-(2-methylphenyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-1-ide
Peso molecular (g/mol): 159.17
Fórmula molecular: C8H7N4
InChi Key: WXCHXJGVYSYFLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC=C1C1=NN=N[N-]1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados