CAS RN 514212-83-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Psilocina O-glucuronuro, TRC
CAS: 514212-83-0 Fórmula molecular: C18H24N2O7 Peso molecular (g/mol): 380.4 Sinónimo: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico SMILES: CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c12