accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNa

CAS RN 5137-46-2

IUPAC Nombre: sodium 1,1'-biphenyl hydride
Sinónimos: sodium diphenyl hydride
Peso molecular (g/mol): 178.21
Fórmula molecular: C12H11Na
InChi Key: SZJALDBKOTZIPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H-].[Na+].C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Grado 
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)