accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOClClCl

CAS RN 51207-31-9

IUPAC Nombre: 4,5,11,12-tetrachloro-8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene
Sinónimos: 4,5,11,12-tetrachloro-8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene
Peso molecular (g/mol): 305.96
Fórmula molecular: C12H4Cl4O
InChi Key: KSMVNVHUTQZITP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC2=C(C=C1Cl)C1=C(O2)C=C(Cl)C(Cl)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados