CAS RN 51181-40-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster metilico de ácido 4-metilciclohexanacarboxílico, TRC
CAS: 51181-40-9 Fórmula molecular: C9H16O2 Peso molecular (g/mol): 156.22 Sinónimo: 4-Methyl-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester,Methyl 4-Methylcyclohexanecarboxylate,Cyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-, methyl ester (6CI, 7CI, 9CI, ACI),methyl 4-methylcyclohexane-1-carboxylate Nombre IUPAC: metil-metilciclohexano-1-carboxilato SMILES: O=C(OC)C1CCC(C)CC1