accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNClClONHN

CAS RN 511532-96-0

IUPAC Nombre: 1-(2,4-dichlorophenyl)-6-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H,4H-indeno[1,2-c]pyrazole-3-carboxamide
Sinónimos: 1-(2,4-dichlorophenyl)-6-methyl-N-(piperidin-1-yl)-4H-indeno[1,2-c]pyrazole-3-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 441.36
Fórmula molecular: C23H22Cl2N4O
InChi Key: FNOMTMVRTBHRET-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC2=C(C=C1)C1=C(C2)C(=NN1C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1)C(=O)NN1CCCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados