CAS RN 511-15-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(4bS)-trans-8,8-Trimetil-4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahidro-1-isopropilfenantren-2-ol (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(4bS)-trans-8,8-trimetil-4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahidro-1-isopropilfenantren-2-ol, 60 %, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(4bS)-trans-8,8-Trimetil-4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahidro-1-isopropilfenantren-2-ol (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.