CAS RN 51078-49-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(2-Cianoetil)-L-valina, TRC
CAS: 51078-49-0 Fórmula molecular: C8H14N2O2 Peso molecular (g/mol): 170.21 Sinónimo: N-(2-Cyanoethyl)valine Nombre IUPAC: (2S)-2-(2-cianoetilamino)-3-ácido metilbutanoico SMILES: CC(C)[C@H](NCCC#N)C(=O)O