accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHCH3O

CAS RN 51-66-1

IUPAC Nombre: N-(4-methoxyphenyl)acetamide
Sinónimos: P-methoxyacetanilide
Peso molecular (g/mol): 165.19
Fórmula molecular: C9H11NO2
InChi Key: XVAIDCNLVLTVFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados