accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNOONOO

CAS RN 51-28-5

IUPAC Nombre: 2,4-dinitrophenol
Sinónimos: 2,4-dinitrophenol
Peso molecular (g/mol): 184.11
Fórmula molecular: C6H4N2O5
InChi Key: UFBJCMHMOXMLKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados