CAS RN 50801-29-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
3,4,6-Tri-O-acetil-alfa-D-galactopiranosa 1,2-(Metil Ortoacetato), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3,4,6-Tri-O-acetil-alfa-D-galactopiranosa 1,2-(Metil Ortoacetato), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3,4,6-Tri-O-acetil-alfa-D-galactopiranosa 1,2-(Metil Ortoacetato), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.