CAS RN 508-99-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hydrocortisone cypionate, MedChemExpress
MedChemExpress Hydrocortisone cypionate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid and a corticosteroid ester.